Learn More
Epredia™ Liquide de prélèvement Cytospin™
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Quantité:
120ml
500ml
4 L
Conditionnement:
125 pièces
15L
2 pièces
3.80L
Description
Stockez les échantillons ou les lames non colorées pendant plusieurs semaines sans aucune dégradation grâce au Shandon™ Cytospin™ Collection Fluid.
- Emballée dans un flacon à pompe pratique ou dans des coupelles d’échantillons pré-remplies
- Mélange alcool / Carbowax™ (PEG) prêt à l’emploi pour recueillir et fixer directement les échantillons
Spécification
Spécification
| Type de produit | Liquide de prélèvement Cytospin ; 120 ml ; coupelles |
| Quantité | 120ml |
| Type de solution | Combinaison alcool / carbowaxreg (PEG) |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Cytospin Collection Fluid
- Dangers
- Cancérogénicité Catégorie 1A
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: FD&C yellow No. 5, ethanol, isopropanol,,ethanol, Polyethylene glycol, Methylene blue trihydrate