Learn More
Epredia™ Moules d’enrobage jetables Shandon™
Code produit. p-4524725 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
7mm
15mm
24mm
Largeur (métrique):
7mm
15mm
24mm
30mm
37mm
Conditionnement:
500 pièces
Code produit. 12503557
Marque: Epredia™ 41740
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Accélérez la solidification de la paraffine grâce aux moules d’enrobage jetables Epredia™ Shandon™.
Accélérez la solidification de la paraffine grâce aux moules d’enrobage jetables Thermo Scientific™ Shandon™.
  • Fabriqués en plastique transparent rigide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Moule d’enrobage, jetable
Matériau Plastique
Longueur (métrique) 7mm
Largeur (métrique) 7mm
Longueur (impériale) 0,275 in
Largeur (impériale) 0,275 in
Profondeur (métrique) 5mm
Profondeur (impériale) 0,2 in
Jetable Single-use