Learn More
Epredia™ Cytofunnel double™
Code produit. 12086689 Tous les produits Epredia Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25/boîte
500/carton
Conditionnement:
25 pièces
500 pièces
Code produit. Quantité unitSize
12086689 500/carton 500 pièces
12016679 25/boîte 25 pièces
2 options
Code produit. 12086689
Marque: Epredia™ 1102547
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Optimisez le rendement cellulaire grâce au Cytofunnel™ double Epredia™.
Optimisez le rendement cellulaire grâce au dispositif Thermo Scientific™ Shandon™ Cytofunnel™ double. Doté de chambres à échantillon jetables avec cartes filtres blanches et bouchons.
  • Produisent des préparations en couche mince plus économiques qu’avec n’importe quelle autre méthode
  • Réduisent le risque d’exposition à des échantillons pathogènes
  • Réduisent les temps de préparation
  • Jetables, afin de ne plus perdre de temps lors de la décontamination et du nettoyage
  • Le cytofunnel double™ Epredia™ nécessite des cytoclips™ Epredia™
  • Réduisent le risque de contamination croisée
  • Disposent de repères d’entonnoir correspondant aux repères de la lame pour une identification simple
Inclut :
  • Carte filtre préfixée
  • Bouchons de fermeture
  • Illustrations faciles à utiliser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur blanc
Jetable Oui
Quantité 500/carton
Type Cytofunnel double™, avec cartes filtres et bouchons
Volume (métrique) 0,05 à 0,25 mL