Learn More
Epredia™ Coloration EA-50 Shandon™
Code produit. 10167988 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Quantité:
1 l
4 l
Conditionnement:
2 pièces
4L
Code produit. 10167988
Marque: Epredia™ 6766001
Différenciez clairement les composants cellulaires avec des teintes de rose, vert et bleu-vert grâce à la coloration EA-50 Epredia™ Shandon™.
Différenciez clairement les composants cellulaires avec des teintes de rose, vert et bleu-vert grâce à la coloration EA-50 Thermo Scientific™ Shandon™.
  • Coloration cytoplasmique polychromatique
  • Colorant certifié par la Commission de la coloration biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 l
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cytological stain EA-50 / EA-65
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Ethyl alcohol, Methyl alcohol, Isopropylalcohol, Phosphotungstic acid, Eosin-YDye