Description
Préparez aisément de plus grands volumes d’échantillons avec le Megafunnel EZ à bouchons et lames Thermo Scientific™ Shandon™. Les Cytofunnels™ sont conçus pour les échantillons de grande taille jusqu’à 6 ml.
- Réduit la nécessité d'une étape de pré-centrifugation
- Augmente le rendement cellulaire avec une surface de dépôt cellulaire de 22 x 14,75 mm (325 mm2)
- Permet de réaliser des préparations séchées à l’air ou fixées et d’obtenir ainsi de précieuses informations diagnostiques
- Comprend les Cytoslides™ EZ Megafunnel™ Epredia™
Spécification
Spécification
| Quantité | 25/Carton |
| Type | Megaentonnoir |