Learn More
Epredia™ Formaline tamponnée neutre à 10 % Formal-Fixx™
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Quantité:
19 l (5 gal.)
3,8 l
90 ml
Récipient de 120 ml rempli à 60 ml
Récipient de 60 ml rempli à 30 ml
Conditionnement:
1 pièce
125 pièces
19L
2 pièces
Description
Obtenez des résultats reproductibles et prolongez la durée de vie de la vanne rotative des appareils pour la préparation des tissus grâce à la formaline tamponnée neutre à 10 % Thermo Scientific™ Shandon™ Formal-Fixx™.
- Exempt de phosphate
- S’utilise pour le stockage de tous les types de tissus
- Permet de conserver les échantillons sans rétrécissement ni durcissement excessif
- Disponible sous forme de mélange prêt à l’emploi ou de concentré économique
- Le concentré n’est pas altéré par la congélation, il permet de gagner de la place de stockage et de réaliser des économies sur les frais de transport
- Des godets pré-remplis anti-fuite sont disponibles
Spécification
Spécification
| Type d’emballage | 125/Cs. |
| Type de produit | Formalin |
| Quantité | Récipient de 120 ml rempli à 60 ml |