Learn More
Epredia™ Hématoxyline de Gill™, Shandon™
Code produit. 10096648 Tous les produits Epredia Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
4 l
2 x 1L
Type:
Hématoxyline de Gill 2 Shandon
Shandon Gill™ 1 hématoxyline
Shandon Gill™ 3 hématoxyline
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
4L
Code produit. Quantité Type unitSize
10096648 4 l Hématoxyline de Gill 2 Shandon 4L
12657926 2 x 1L Shandon Gill™ 1 hématoxyline 2 pièces
10832130 4 l Shandon Gill™ 1 hématoxyline 4L
12677926 2 x 1L Shandon Gill™ 3 hématoxyline 2 pièces
10188158 4 l Shandon Gill™ 3 hématoxyline 1 pièce
5 options
Code produit. 10096648
Marque: Epredia™ 6765008
Obtenez des résultats rapides et pratiques tout en conservant un contrôle total sur l’intensité de la coloration grâce à l’hématoxyline Epredia™ Shandon™ Gill™, qui permet la coloration des éléments mucoïdes.
Obtenez des résultats rapides et pratiques tout en conservant un contrôle total sur l’intensité de la coloration grâce à l’hématoxyline de Gill™ Thermo Scientific™ Shandon™, qui permet la coloration des éléments mucoïdes.
  • Gill 1 : Noyaux bleu clair
  • Gill 2 : Noyaux bleu moyen
  • Gill 3 : Noyaux bleu-noir
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Hématoxyline de Gill 2 Shandon
Quantité 4 l
compliance-icons
Identifiant produit
  • Shandon Gill Hematoxylin 2
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.