Learn More
Epredia™ Pinces Mosquito de Halstead droites hémostatiques Shandon™
Code produit. 11367510 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Qualité:
Étalon
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11367510
Marque: Epredia™ 507
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Choisissez les pinces Mosquito de Halstead incurvées hémostatiques 12,7 cm (5 in) pour bénéficier d'une qualité et d'une précision de pointe.
Choisissez les pinces Mosquito de Halstead incurvées hémostatiques 12,7 cm (5 in) Thermo Scientific™ Shandon™ pour bénéficier d'une qualité et d'une précision de pointe. Ces pinces sont disponibles en qualité supérieure et standard.
  • Trempées, durcies et passivées avec le plus grand soin
  • Polies et nettoyées électroniquement pour une finition de qualité
  • Formes, dimensions et finitions correspondant exactement aux normes afin que ces instruments soient les plus précis possible
  • Tous nos instruments sont certifiés exempts de tout défaut matériel ou de fabrication
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Halstead Hemostatic Straight Forceps
Qualité Étalon
Forme Straight
Longueur (impériale) 5 in
Longueur (métrique) 12.7 cm