Learn More
Epredia™ Colorations Shandon™ Kwik-Diff™
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Quantité:
125 ml
500 ml
4 L
Type:
Colorations Kwik-Diff
Kit Kwik-Diff
Réactif Kwik-Diff™ 1, fixateur
Réactif Kwik-Diff™ 2, éosine
Réactif Kwik-Diff™ 3, bleu de méthylène
Comprend:
125 ml chacun : Fixateur, éosine, bleu de méthylène
4 l de réactif Kwik-Diff 2, éosine
4 l de réactif Kwik-Diff 3, bleu de méthylène
500 ml chacun : Fixateur, éosine, bleu de méthylène
Réactif 1, fixateur
Conditionnement:
1 pièce
120mL
4L
500mL
Description
Profitez d’une alternative plus rapide aux procédures de coloration habituelles de Wright et de Giemsa grâce aux colorations Thermo Scientific™ Shandon™ Kwik-Diff™
- Disponible en kit ou sous forme de composants individuels
- Coloration différentielle rapide en trois étapes de la moelle osseuse, des frottis, des prélèvements par cytoponction, et de micro-organismes comme H. pylori
Inclut :
Réactif 1 : fixateur ; Réactif 2 : éosine ; Réactif 3 : Bleu de méthylène
Spécification
Spécification
| Quantité | 4 L |
| Type | Réactif Kwik-Diff™ 1, fixateur |
| Comprend | Réactif 1, fixateur |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P235-Tenir au frais.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: methyl alcohol