Learn More
Epredia™ Coloration Shandon™ OG-6
Code produit. 10239788 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Quantité:
1 l
4 l
Conditionnement:
2 pièces
4L
Code produit. 10239788
Marque: Epredia™ 6766006
Obtenez une performance et une valeur maximales avec le colorant Epredia™ ShandonTM OG-6, colorant certifiée par la Commission de la coloration biologique.
Obtenez une performance et une valeur maximales avec le colorant Thermo Scientific™ Shandon™ OG-6, coloration certifiée par la Commission de la coloration biologique.
Colorant pour histologie
• Révélateur Shandon OG-6
• Révèle la kératine dans le cytoplasme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Coloration OG-6
Quantité 4 l
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H301 + H311 + H331-Toxique par ingestion, par contact cutané ou par inhalation.
Conseils de prudence
  • P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P262-Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P361 + P364-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: methyl alcohol, ethylene glycol, orange-g certified, phosphotungstic acid