Learn More
Epredia™ Coloration Shandon™ OG-6
Code produit. p-4530124 Shop All Epredia Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 l
4 l
missing translation for 'unitSize'
2 pièces
4L
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12637936
missing translation for 'mfr': Epredia™ 6766005
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Obtenez une performance et une valeur maximales avec le colorant Epredia™ ShandonTM OG-6, colorant certifiée par la Commission de la coloration biologique.
Obtenez une performance et une valeur maximales avec le colorant Thermo Scientific™ Shandon™ OG-6, coloration certifiée par la Commission de la coloration biologique.
Colorant pour histologie
• Révélateur Shandon OG-6
• Révèle la kératine dans le cytoplasme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type OG-6 Papanicolaou Stain
Quantité 1 l