Learn More
Epredia™ Lames Shandon™ Polysine
Code produit. 12637976 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Description:
Blanc, 1440/boîte
Blanc ; 144/boîte
Bleu, 144/sachet
Conditionnement:
144 pièces
1440 pièces
Code produit. 12637976
Marque: Epredia™ 6776215
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Obtenez une meilleure adhérence cellulaire et tissulaire grâce aux lames Epredia™ ShandonTM Polysine.
Obtenez une meilleure adhérence cellulaire et tissulaire grâce aux lames Thermo Scientific™ Shandon™ Polysine.
  • Polysine place une couche adhésive permanente supérieure sur la lame de microscope
  • Les produits chimiques intégrés produisent une attraction électrostatique et chimique sur les tissus et les cellules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Polysine
Type Lame de microscope
Couleur Blanc
Description Blanc ; 144/boîte