Learn More
Epredia™ Tapis cliniques et tampons de neutralisation du formaldéhyde Shandon™ Suresorb™
Code produit. p-4521513 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Type de produit:
Tampons de neutralisation du formaldéhyde
Longueur (impériale):
10 po
20 po
Largeur (impériale):
8 in
16 in
Conditionnement:
100 pièces
400 pièces
50 pièces
Code produit. 12552736
Marque: Epredia™ 5641
Absorbez et bloquez les liquides grâce aux tapis cliniques et tampons de neutralisation du formaldéhyde Epredia™ Shandon™ Suresorb™.
Absorbez et bloquez les liquides grâce aux tapis cliniques et tampons de neutralisation du formaldéhyde Thermo Scientific™ Shandon™ Suresorb™. Parfaits pour contenir et éliminer les liquides corporels contaminés par le virus de l’hépatite B, le sida /VIH et d’autres agents pathogènes connus.
  • Les fibres ne se déchirent pas, même en cas de saturation
  • Les tapis de neutralisation du formaldéhyde réduisent lʼexposition en se liant chimiquement au formaldéhyde, ce qui permet d’encapsuler les vapeurs—parfaits pour les zones de macroscopie et les travaux dʼautopsie
  • Les tapis cliniques peuvent être utilisés comme tapis pour plaques de découpe chirurgicale, tapis pour dissection, tapis pour table d’autopsie et comme revêtements pour civières et housses mortuaires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tampons de neutralisation du formaldéhyde
Type de filtre Formaldéhyde
Longueur (impériale) 10 po
Quantité 400/Carton
Largeur (impériale) 8 in
Largeur (métrique) 203,2 mm