Learn More
Honeywell™ Gants à doublure SHARPFLEX
Code produit 15886725
Change view
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Conditionnement:
1 paire
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
15886725 8 1 paire
15876725 7 1 paire
15896725 9 1 paire
15806735 10 1 paire
15816735 11 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15886725 Fournisseur Honeywell™ Code fournisseur 223252208
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Gants à doublure Honeywell™ SHARPFLEX pour la manipulation de pièces lourdes présentant des risques de coupure élevés dans un environnement sec.
  • Gant tricoté en fil composite et en fil de Kevlar
  • La technique de tricotage fournit au gant un excellent ajustement et une haute dextérité
  • Le fil de composite est fiable et sûr
  • Le fil de Kevlar assure une résistance à la chaleur de contact et aux risques de coupures
  • Le polyamide plaqué à l’intérieur offre un plus grand confort et limite le contact de la peau avec la fibre composite
  • La forme ambidextre augmente la durée de vie du gant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Normes de base CEE EN 420-03, risques mécaniques EN 388-16, risques thermiques EN 407-04
Description Jauge 13, fibre composite et fibres d’aramide Dupont™ Kevlar™
Couleur Vert, Jaune
Hand Ambidextres
Matériau Polyamide
Dimensions 8
Longueur (métrique) 25 cm