Learn More
Honeywell™ Gants SHARPFLEX NIT
Code produit 15886735
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Conditionnement:
1 paire
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15886735 8 1 paire
15876735 7 1 paire
15896735 9 1 paire
15806745 10 1 paire
15816745 11 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15886735 Fournisseur Honeywell™ Code fournisseur 223252408
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.46€
    10.75€ / 1 paires
    Économisez 6.71€
    38% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Gants Honeywell™ SHARPFLEX NIT pour la manipulation de pièces lourdes présentant des risques de coupure élevés dans un environnement sec ou légèrement gras.
  • Gant tricoté en fil composite et en fil para-aramide
  • La technique de tricotage fournit au gant un excellent ajustement et une haute dextérité
  • Le fil de composite est fiable et sûr
  • Le fil para-aramide assure une résistance à la chaleur de contact et aux risques de coupure
  • Le polyamide plaqué à l’intérieur offre un plus grand confort et limite le contact de la peau avec la fibre composite
  • Revêtement en mousse de nitrile noire sur la paume
  • Le revêtement en nitrile offre une bonne protection contre l’huile et la graisse
  • Le revêtement en mousse rend le gant plus flexible que le nitrile standard
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Normes de base CEE EN 420-03, risques mécaniques EN 388-16
Description Para-aramide et composite, jauge 13
Couleur Vert, Jaune, Noir
Matériau Nitrile, Polyamide
Dimensions 8
Longueur (métrique) 25 cm