Learn More
Honeywell™ Gants SHARPFLEX PU
Description
- Gant tricoté en fil composite et en fil para-aramide
- La technique de tricotage fournit au gant un excellent ajustement et une haute dextérité
- Le fil de composite est fiable et sûr
- Le fil para-aramide assure une résistance aux risques de coupure
- Intérieur en polyamide plaqué
- Offre un plus grand confort et limite le contact de la peau avec la fibre de composite
- Revêtement en PU noir sur la paume
- Augmente la résistance à l’abrasion et permet de l’utilisation dans des environnements légèrement gras
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Normes de base CEE EN 420-03, risques mécaniques EN 388-03 |
| Description | Para-aramide et fibre composite, jauge 13 |
| Coating Material | Polyuréthane |
| Couleur | Vert, Jaune, Noir |
| Dimensions | 10 |
| Longueur (métrique) | 25 cm |