Learn More
Hospidex™ Conteneur pour déchets à risque biologique en polypropylène Sharpsafe™
Code produit. 11972089
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 l
2 l
7 l
13 l
Conditionnement:
10 pièces
100 pièces
20 pièces
50 pièces
Code produit. 11972089
Marque: Hospidex™ SHA4160
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisez le récipient pour matières à risque biologique, en PP Sharpsafe™ pour le transport de marchandises biologiques dangereuses à des fins de mise au rebut.
  • Jaune
  • En PP
  • Certification NFX 30-505
Spécification
Capacité (métrique) 1 l
Certifications/Conformité NFX30-500
Hauteur (métrique) 188 mm
Longueur (métrique) 106 mm
Autoclavable Autoclavable
À utiliser avec (application) Pour la collecte de déchets tranchants issus des activités de traitement (piquants, pointus et/ou acérés)
Matériau Polypropylène
Type de produit Récipient pour matières à risque biologique