Learn More
SharpSafe™ Récipients en PP
Code produit. p-8009820
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,3 L
0,45 L
0,6 L
3 l
24 l
Hauteur (métrique):
130 mm
169 mm
205 mm
221 mm
335 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
100 pièces
50 pièces
Code produit. 11984676
Marque: SharpSafe™ SHA4145
Utilisez les récipients en PP jaune SharpSafe™ pour la collecte de déchets tranchants issus des activités de traitement et pour les instruments qui sont piquants, pointus et/ou acérés.
  • Couvercle rabattable et poignée translucides
  • Jaune
  • En PP
  • Autoclavables
Spécification
Capacité (métrique) 3 l
Certifications/Conformité Est conforme aux normes UN 3291 et BS 7320, NF-X-30ndash;500, NF302, A.D.R. et UN3291, TRBA 250, système de gestion de la qualité : ISO 9001:2008 et ISO 13485:2003, norme environnementale : ISO 14001:2004
Type de bouchon Bouchon rabattable
Couleur de bouchon Translucide
Couleur Jaune
Dimensions (L x l x H) 197 x 120 x 205 mm
Hauteur (métrique) 205 mm
Longueur (métrique) 197 mm
Taille de l’ouverture (métrique) 55 x 50 mm
Quantité 50/boîte
Largeur (métrique) 120 mm
Autoclavable Autoclavable
Comprend Couvercle basculant, poignée