Learn More
Sharpsafe™ Récipient pour objets tranchants à usage médical en PP
Utilisez des récipients d’élimination en polypropylène impénétrable Sharpsafe™ pour l’incinération ou les traitements alternatifs et pour une protection impénétrable et exceptionnelle contre les fuites ou les tranchants.
Marque: Sharpsafe™ 41405430
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.10800kg
Description
- Jaune avec couvercle orange
- Marquages clairs de la norme britannique
- Ligne de remplissage visible
Spécification
Polypropylène | |
Fabriqué selon BS 7320 : approuvé 1990, les normes ISO 9002 et le groupe d’emballage II de l’ONU | |
Yellow | |
1 de chaque |
2,0 L | |
Couvercle orange | |
4140 Rectangulaires | |
Bouchon |