Learn More
Conteneur pour déchets tranchants polyvalent 0,47 l orange 0,5 avec éjecteur d’aiguille Sharpsguard™
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,47 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
- S’insère facilement dans un sachet ou une boîte à gants
- Fourni avec couvercle assemblé
- Conteneur pour élimination par incinération
- Structure en PP rigide et épaisseur de paroi
- Excellente protection contre la pénétration des objets tranchants et les fuites de liquides
- Lorsque le conteneur est plein jusqu’à la ligne de remplissage, il doit être verrouillé et mis au rebut de manière sûre
- Tous les conteneurs possèdent une étiquette indiquant clairement la norme britannique applicable, des instructions d’utilisation et une ligne de remplissage visible
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 0,47 L |
| Certifications/Conformité | BS 7320: 1990, ISO 9002 |
| Type de bouchon | Couvercle |
| Couleur | Orange |
| Hauteur (métrique) | 200 mm |
| Longueur (métrique) | 80 mm |
| Taille de l’ouverture (métrique) | 31 x 25 mm (L x l) |
| Autoclavable | Autoclavable |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour le personnel de santé local et tient aisément dans un sac ou une boîte à gants |
| Matériau | Polypropylène |