Learn More
Bac à déchet en polypropylène Cyto 1Sharpsguard™, jaune avec couvercle violet, 1 L
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Conditionnement:
30 pièces
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1 l |
| Type de bouchon | Couvercle à charnière |
| Couleur | Jaune |
| Jetable | Oui |
| Comprend | Tampons absorbants, couvercle à charnière |
| Matériau | Polypropylène |