Learn More
Conteneur pour déchets tranchants polyvalent 17,86 l jaune 22 avec anse Sharpsguard
Code produit. 12963495
Click to view available options
Capacité (métrique):
17,86 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12963495
Marque: Daniels Healthcare DD475YL
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Idéal pour les salles d’opération, les laboratoires et les salles de soins générant des volumes importants de déchets dangereux. Le conteneur jaune polyvalent pour pièces tranchantes de 17,86L Sharpsguard™ 22 avec anse est destiné à l’élimination des pièces tranchantes contaminées par des produits médicaux non cytotoxiques ni cytostatiques.
  • Conteneur pour élimination par incinération
  • Structure en PP rigide et épaisseur de paroi
  • Excellente protection contre la pénétration des objets tranchants et les fuites de liquides
  • L’ouverture large permet une élimination économique et pratique des déchets volumineux
  • Lorsque le conteneur est plein jusqu’à la ligne de remplissage, il doit être verrouillé et mis au rebut de manière sûre
  • Tous les conteneurs possèdent une étiquette indiquant clairement la norme britannique applicable, des instructions d’utilisation et une ligne de remplissage visible
Spécification
Capacité (métrique) 17,86 L
Certifications/Conformité BS 7320:1990, UN 3291, AFNOR, NFX 30-500
Type de bouchon Couvercle
Couleur Jaune
Hauteur (métrique) 345 mm
Longueur (métrique) 330 mm
Taille de l’ouverture (métrique) 148 x 78 mm (L x l)
Autoclavable Autoclavable
À utiliser avec (application) Idéal pour les salles d’opération, les laboratoires et les salles de soins générant des volumes importants de déchets médicaux