Learn More
Sheep IgG VisUCyte HRP Polymer Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Code produit 18785808
Change view
Click to view available options
Quantité:
125 mL
25 mL
250 mL (2 x 125 mL)
50 mL (2 x 25 mL)
Conditionnement:
125mL
250mL
25mL
50mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18785808 25 mL 25mL
18723579 50 mL (2 x 25 mL) 50mL
18784098 125 mL 125mL
18717828 250 mL (2 x 125 mL) 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 18785808 Fournisseur R&D Systems Code fournisseur VC006025
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Donkey Polyclonal Antibody
IgG Polyclonal specifically detects IgG in Sheep samples. It is validated for Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène IgG
Applications Immunohistochemistry
Classification Polyclonal
Conjugué HRP Polymer
Dilution Immunohistochemistry
Formule Supplied as a solution in PBS with preservative.
Alias de gène Immunoglobulin G, ImmunoglobulinG
Espèces hôtes Donkey
Immunogène Sheep IgG
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 25 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Secondary
Identification génétique (Entrez) 3500
Spécificité du test Detects heavy ( gamma ) chains on sheep IgG and light chains on all sheep immunoglobulins, based on IEP. No cross-reactivity is observed with non-immunoglobulin sheep serum proteins or IgG from human, mouse or rabbit, based on IEP. VisUCyteÖ HRP Polymer provides high sensitivity with low background in IHC.
Espèces cibles Sheep
Contenu et stockage 6 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Isotype IgG