Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons cylindriques, 8 mm, verre ambré, bouchon en PE
Code produit. 10224852 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
1,4 ml
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 10224852
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Inclut 100 flacons et 100 bouchons à septa pré-assemblés.
  • ND8
  • Verre
  • Ambré
  • 1 ml
  • Bouchons
  • Diaphragme en forme d’étoile
  • Polyéthylène
  • Transparent
  • Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant ensemble les consommables complémentaires.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) externe 8,2 mm
Matériau Verre
Volume (métrique) 1 ml
Hauteur (métrique) 40 mm
Taille du bouchon 8
Marking Spot Non