Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons cylindriques, 8 mm, verre ambré, bouchon en PE
Inclut 100 flacons et 100 bouchons avec septa préassemblés
18.95€ - 24.15€
Spécification
Couleur | Ambré |
---|---|
Diamètre (métrique) externe | 8,2 mm |
Matériau | Verre |
Hauteur (métrique) | 40 mm |
Taille du bouchon | 8 |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10224852
|
Fisherbrand™
|
1 ml |
18.95€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10506075
|
Fisherbrand™
|
1,4 ml |
24.15€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- ND8
- Verre
- Ambré
- 1 ml
- Bouchons
- Diaphragme en forme d’étoile
- Polyéthylène
- Transparent
- Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant ensemble les consommables complémentaires.
Spécification
Ambré | |
Verre | |
8 |
8,2 mm | |
40 mm | |
Non |