Learn More
DWK Life Sciences Fiole cylindrique, avec bouchon en polyéthylène
Les flacons à fond plat sont un choix économique pour de nombreuses applications de chromatographie liquide de haute performance (HPLC).
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté (5.1) |
---|---|
À utiliser avec (application) | Chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC) |
Matériau du bouchon | PE |
Autoclavable | Autoclavables |
Quantité | 100 |
Code produit | Marque | Couleur | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16646852
|
DWK Life Sciences
225667 |
Transparent | 1 mL |
N/A
|
N/A | ||||
16656852
|
DWK Life Sciences
225668 |
Ambré | 1 mL |
N/A
|
N/A | ||||
16666852
|
DWK Life Sciences
225669 |
Transparent | 2 mL |
N/A
|
N/A | ||||
16676852
|
DWK Life Sciences
225670 |
Ambré | 2 mL |
N/A
|
N/A | ||||
16686852
|
DWK Life Sciences
225671 |
Transparent | 4 mL |
N/A
|
N/A | ||||
16696852
|
DWK Life Sciences
225672 |
Ambré | 4 mL |
N/A
|
N/A | ||||
Description
- Un choix économique pour de nombreuses applications HPLC
- Utilisées en combinaison avec les bouchons à pousser en polyéthylène (PE)
- Les bouchons sont emballés séparément
Spécification
Verre borosilicaté (5.1) | |
PE | |
100 |
Chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC) | |
Autoclavables | |
Non |