Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de culture
Code produit. 11548210
Click to view available options
Volume (métrique):
250 μl
275 μl
0,90 ml
1 ml
1,25 ml
2 ml
2,4 ml
2,5 ml
3.75mL
5,5 ml
Couleur:
Ambré
Transparent
Type de bouchon:
Bouchon
Bouchon/capsule
Bouchons
Bouchons d’obturation
Bouchon / capsule
Fiche
Insert conique (Polyspring)
Quantité:
100
100/paquet
1000
1 000 boîtes
200
200 Paquets
250 boîtes
500
500 boîtes
Interrompu
Förpackningsstorlek:
100 pièces
1000 pièces
200 pièces
250 pièces
500 pièces
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11548210
Brand: Thermo Scientific™ 1NWVC
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Les flacons cylindriques sont une solution économique pour de nombreuses applications HPLC de routine. Disponibles en plusieurs tailles, ils sont vendus sous forme de kits avec bouchons afin de garantir une fermeture adéquate.
Les flacons cylindriques sont une solution économique pour de nombreuses applications HPLC de routine. Ces flacons sans col avec inserts sont vendus sous forme de kits, incluant des bouchons à enfoncer en polyéthylène, afin de garantir un ajustement et un fonctionnement de qualité. Les flacons peuvent être en verre transparent, en verre ambré ou en polypropylène. Les flacons cylindriques de 8 x 35 mm sont conçus spécifiquement pour les échantillonneurs automatiques à déplacement positif Alcott. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, National™ ou Chromacol™.
  • La conception centrale en étoile, en polyéthylène SepCap, facilite la pénétration des aiguilles de seringue
  • Kits de flacons pratiques comprenant le même nombre de flacons et de bouchons
  • Les inserts Polyspring offrent un auto-alignement et constituent un rembourrage contre le contact avec l’aiguille
  • Les flacons de micro-échantillonnage permettent une extraction optimale des échantillons, sans qu’il soit nécessaire d’utiliser des inserts distincts
Recommandés pour les instruments suivants :
  • Alcott™
  • Gilson™
  • Shimadzu™
  • Waters™ (carrousel Wisp de respectivement 96 et 48 positions)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description Flacon sans col/de culture de 1 ml avec bouchon PE
Diamètre (métrique) interne 8 mm
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 8 mm
Matériau Verre
Volume (métrique) 1,25 ml
Type de goulot Sans col
Volume (métrique) résiduel < 80 μl
Type de base Fond plat
Volume (métrique) total 1,25 ml
Matériau du bouchon Polyéthylène
Type de bouchon Bouchon / capsule
Hauteur (métrique) 40 mm
Quantité 200
Type Flacon sans col / de culture de 1 ml
Marking Spot Non
Volume (Metric) Usable 1 ml