Learn More
Thermo Scientific™ Clayettes pour étuves et incubateurs Heratherm™
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Profondeur (impériale):
11,4 in
12,9 in
12,9 po
14,8 po
14.8 po
19.8 po
20,2 po
21,06 po
21.06 po
Largeur (impériale):
11,4 in
12,9 po
17,2 po
19,8 in
20,2 po
20,7 in
20,7 po
21,06 po
38,74 po
À utiliser avec (équipement):
Four Heratherm Advanced Protocol 400 I OMH 400 et incubateur General Protocol 400 l IGS400
Four Heratherm Advanced Protocol 750 I OMH 750 400 V.
Four Heratherm Advanced Protocol 750 I OMH 750 et incubateur General Protocol 750 l IGS750
Incubateur microbiologique Heratherm Advanced Protocol/Advanced Protocol Security 100l
Incubateur microbiologique Heratherm Advanced Protocol/Advanced Protocol Security 180l
Incubateur microbiologique Heratherm Advanced Protocol/Advanced Protocol Security 60 l
Incubateur microbiologique Heratherm Compact
Incubateur microbiologique Heratherm General Protocol, 100l
Incubateur microbiologique Heratherm General Protocol, 180l
Incubateur microbiologique Heratherm General Protocol, 60 l
Incubateurs Heratherm Advanced Protocol Security 400 l imh400-s et incubateur General Protocol 400 l
Incubateurs Heratherm Advanced Protocol Security 750l imh750-s et incubateur General Protocol 750l
Longueur (impériale):
12,9 po
17,2 po
20,7 po
Conditionnement:
1 pièce
Description
Étagères perforées et en grillage métallique
Plateau perforé inoxdimension l x L: 180 x 290mmLivré avec 2 supports
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Incubateur microbiologique Heratherm General Protocol, 180l |
| Type | Étagère |
| Comprend | 2 supports d’étagère |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Nbre d’étagères | 2 |
| Longueur (impériale) | 12,9 po |
| Largeur (impériale) | 12,9 po |
| Largeur (métrique) | 32,7 cm |
| Profondeur (impériale) | 12,9 po |
| Profondeur (métrique) | 32,7 cm |