Description
This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for E. coli Shiga toxin subunit B.
Specifications
Specifications
| Plage de dosage | 34.38 pg/mL |
| Sensibilité du dosage | 34.38-2200 pg/mL |
| Doser | Sandwich ELISA |
| Conjugué | HRP |
| Gamme de produits | Novus |
| Type de produit | Antibody Pairs |
| Spécificité | This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for E. coli Shiga toxin subunit B. |
| Espèces cibles | E. coli |
| À utiliser avec (application) | ELISA sandwich |
| Espèces hôtes | Souris |
| Show More |