Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide shikimique, 98 %
Code produit. p-3737364 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10533491
Marque: Thermo Scientific Chemicals undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 138-59-0 | C7H10O5 | 174.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 138-59-0
Formule moléculaire C7H10O5
Poids moléculaire (g/mol) 174.15
Numéro MDL MFCD00066278
Clé InChI JXOHGGNKMLTUBP-HSUXUTPPSA-M
Synonyme shikimic acid, shikimate, --shikimic acid, l-shikimic acid, 3r,4s,5r-3,4,5-trihydroxycyclohex-1-enecarboxylic acid, 3r,4s,5r-3,4,5-trihydroxycyclohex-1-ene-1-carboxylic acid, --shikimate, ccris 7681, unii-29ms2wi2nu, 3alpha,4alpha,5beta-trihydroxy-1-cyclohexene-1-carboxylic acid
CID PubChem 7057976
ChEBI CHEBI:36208
Nom IUPAC (3R,4S,5R)-3,4,5-trihydroxycyclohexène-1-carboxylate
SMILES C1C(C(C(C=C1C(=O)[O-])O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Shikimic acid
Point de fusion 185.0°C to 191.0°C
Couleur Beige à blanc ou gris
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Beilstein 10, 458
Merck Index 15, 8619
Conditions de rotation spécifiques − 180.00 (25.00°C c=4,H2O)
Rotation spécifique − 180.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: 18g/100mL (20 c). Other solubilities: 2.25g/100mL abs.alcohol, 0.015g/100mL anhydr.ether, practically insoluble in chloroform, benzene and, petroleum ether
Poids de la formule 174.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre