Learn More
Acide shikimique, ≥ 98 %, MP Biomedicals™
Code produit. 11444351 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
Code produit. 11444351
Marque: MP Biomedicals 0215205801
Biologie cellulaire et analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 138-59-0
Formule moléculaire C7H9O5-
Poids moléculaire (g/mol) 173.144
Numéro MDL MFCD00066278
Clé InChI JXOHGGNKMLTUBP-HSUXUTPPSA-M
Synonyme shikimic acid, shikimate, --shikimic acid, l-shikimic acid, 3r,4s,5r-3,4,5-trihydroxycyclohex-1-enecarboxylic acid, 3r,4s,5r-3,4,5-trihydroxycyclohex-1-ene-1-carboxylic acid, --shikimate, ccris 7681, unii-29ms2wi2nu, 3alpha,4alpha,5beta-trihydroxy-1-cyclohexene-1-carboxylic acid
CID PubChem 7057976
ChEBI CHEBI:36208
Nom IUPAC (3R,4S,5R)-3,4,5-trihydroxycyclohexene-1-carboxylate
SMILES C1C(C(C(C=C1C(=O)[O-])O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Shikimic acid
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage ≥98%
Quantité 1 g
Poids de la formule 174.2
Forme physique Solid