Learn More
Manutan Shipping case-scabbard, overall length: 200 mm, width overall: 140 mm
Marque:  Manutan A028670
Encompass_Preferred
Shipping case-scabbard, overall length: 200 mm, width overall: 140 mm
Code produit. 15587338
  • 158.63€ / 50 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 04-02-2026
Ajouter au panier
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.