Learn More
Thermo Scientific™ Colonne ODP-50 Shodex™ Asahipak de Thermo Scientific
Code produit. 11528630 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
250 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11528630
Marque: Thermo Scientific™ F7620003
Taux de carbone : 17 % ; Taille de pores : 250 Å ; Phase de colonne : Phase normale et inverse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) 4,6 mm
Épaisseur du film 5 μm
À utiliser avec Analyse des acides aminés, des peptides et des protéines
Type de fonctionnalité / d’interaction Octadécyl
Longueur (métrique) 250 mm
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 13
Porosité 250 Å
Type d’USP L1
Phase stationnaire C18
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 17%
Type de colonne Mode mixte
Phase Phase normale et inverse
Matériau Base en polymère
Type Colonne
Technique HPLC en phase inverse