Learn More
Dräger™ Tubes détecteur à court terme pour détection du sulfure d’hydrogène
Click to view available options
Composants mesurés:
Sulfure d’hydrogène 0,2/a
Sulfure d’hydrogène 0,2/b
Sulfure d’hydrogène 0,2 %/a
Sulfure d’hydrogène 2/a
Sulfure d’hydrogène 2/b
Sulfure d’hydrogène 2 %/a
Sulfure d’hydrogène, Dioxyde de soufre 0,2 %/a
Plages de mesure:
0,2 à 5 ppm
0,2 à 6 ppm
0,2 à 7 vol.%
2 À 40 vol. %
2 à 200 ppm
2 à 60 ppm
Unit Size:
1 pièce
10 pièces
Description
Remarque : L’extension de la plage de mesure indiquée est possible pour certains tubes détecteurs. Pour en savoir plus, contactez le service client Fisher.
Specifications
Specifications
| Composants mesurés | Sulfure d’hydrogène 2/b |
| Plage d’humidité | 20 mg/l |
| Plages de mesure | 2 à 60 ppm |
| Nbre de coups | 1 |
| Quantité | 10 |
| Temps de réponse | 30 s |
| Plage de températures (impériale) | 32°F à 104°F |
| Plage de températures (métrique) | 0°C à 40°C |
Safety and Handling
Product Identifier
- drager tubes hydrogen sulphide
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction