Learn More
SHOWA™ 460 gants résistants au froid à revêtement en PVC
Code produit 17881171
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Moyen
Grande
XL
Conditionnement:
10 paires
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17881171 Grande 10 paires
17871171 Moyen 10 paires
17891171 XL 10 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17881171 Fournisseur SHOWA™ Code fournisseur 46009L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    211.35€
    142.22€ / 10 paires
    Économisez 69.13€
    32% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les gants isolés protègent les mains et restent souples même à basse température. La doublure en PVC à texture rugueuse protège contre les huiles et les produits chimiques, tout en améliorant les capacités de préhension et la précision tactile.
  • Les gants restent souples à des températures aussi basses que -4 °F (-20 °C).
  • La doublure en PVC protège contre les huiles et les produits chimiques
  • La surface antidérapante  améliore la précision tactile lors de la manipulation de petits composants gras
  • Protection prolongée du poignet contre les substances dangereuses
  • Réduction de l’exposition potentielle aux bactéries, virus et champignons
Spécification
Zone enduite Complet
Coating Material PVC
Couleur Orange
Finition externe Entièrement texturés
Hand Spécifique
Matériau Cotton
Type de produit Cold-resistant Gloves
Dimensions Grande
À utiliser avec (application) Pulvérisation / traitement par produits chimiques, préparation de revêtements et peintures
Type de manchette de gant Manchette
Matériau de revêtement Acrylique
Séries 460
Longueur (impériale) 11,8 in
Longueur (métrique) 30 cm