Learn More
SHOWA Gants tricotés résistants aux coupures S-TEX KV3
Description
- Le gant est doté d'une paume en caoutchouc naturel qui assure une adhérence supérieure aussi bien par temps sec que par temps humide.
- Pour une résistance maximale aux coupures, le gant KV3 est fabriqué avec une combinaison de doublure en acier inoxydable, Kevlar fibres et technologie brevetée Hagane Coil.
- Le gant KV3 est conçu pour être ajusté et respirant, assurant un confort et des performances maximales pendant son utilisation.
Spécification
Spécification
| Structure | Maille sans coutures |
| Coating Material | Latex |
| Couleur | Noir, Jaune |
| Hand | Spécifique |
| Latex Free | Non |
| Matériau | Tricot en aramide, Polyester, Fibre d’acier inox |
| Type de produit | Gants résistants aux coupures |
| Dimensions | Moyen |
| Sexe | Unisexe |
| Type de manchette de gant | Tricoté |
| Afficher plus |