Learn More
SHP099 hydrochloride, MedChemExpress
Code produit. 16484296
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
10mg
Code produit. 16484296
Marque: Medchem Express HY100388A
MedChemExpress SHP099 hydrochloride is a potent, selective and orally available SHP2 inhibitor with an IC50 of 70 nM.
SHP099 hydrochloride is a potent, selective and orally available SHP2 inhibitor with an IC50 of 70 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau SHP099 hydrochloride
CAS 2200214-93-1
Couleur Orange
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H20Cl3N5
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 4.1 mg/mL (10.55 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : ≥ 2.5 mg/mL (6.43 mM)
SMILES NC1=NC(N2CCC(C)(N)CC2)=CN=C1C3=CC=CC(Cl)=C3Cl.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 388.72
Poids de la formule 388.72
Pourcentage de pureté 97.83%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.