Learn More
SHP099, MedChemExpress
Code produit. 16474296
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16474296
Marque: Medchem Express HY100388
MedChemExpress SHP099 is a potent, selective, orally available SHP2 inhibitor with an IC50 of 70 nM.
SHP099 is a potent, selective, orally available SHP2 inhibitor with an IC50 of 70 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau SHP099
CAS 1801747-42-1
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H19Cl2N5
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 12 mg/mL (34.07 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.84 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC(N2CCC(C)(N)CC2)=CN=C1C3=CC=CC(Cl)=C3Cl
Poids moléculaire (g/mol) 352.26
Poids de la formule 352.26
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.