Learn More
Cole-Parmer™ SI-200 Series Stuart™ Microplate Shaking Incubator
Click to view available options
Modèle:
SI505
SI505/IQOQ
Conditionnement:
1 pièce
Description
Conçu spécifiquement pour combiner un incubateur de laboratoire de paillasse avec l’action de mélange spécifique requise pour les plaques de microtitration.
L’agitation est idéale pour mélanger les plaques de microtitration, combinant une action à grande vitesse comprise entre 250 et 1250 tr/min avec une course serrée de 1,5 mm. Le SI505 a un contrôle indépendant de la vitesse et de la température afin d’éviter tout ajustement accidentel de la température. La vitesse est contrôlée par microprocesseur et définie via le panneau de commande LED numérique. L’unité intègre également un minuteur polyvalent, qui peut être réglé de 1 seconde à 9 jours.
La température de l’incubateur peut être réglée via le panneau de commande numérique à LED, à une température ambiante comprise entre 7°C et 60°C. Fourni avec des plateaux d’eau en acier inoxydable stratégiquement situés dans l’unité pour maintenir une humidité pouvant atteindre 80 %, réduisant ainsi considérablement l’évaporation de l’échantillon sur une période de 24 heures.
L’agitation est idéale pour mélanger les plaques de microtitration, combinant une action à grande vitesse comprise entre 250 et 1250 tr/min avec une course serrée de 1,5 mm. Le SI505 a un contrôle indépendant de la vitesse et de la température afin d’éviter tout ajustement accidentel de la température. La vitesse est contrôlée par microprocesseur et définie via le panneau de commande LED numérique. L’unité intègre également un minuteur polyvalent, qui peut être réglé de 1 seconde à 9 jours.
La température de l’incubateur peut être réglée via le panneau de commande numérique à LED, à une température ambiante comprise entre 7°C et 60°C. Fourni avec des plateaux d’eau en acier inoxydable stratégiquement situés dans l’unité pour maintenir une humidité pouvant atteindre 80 %, réduisant ainsi considérablement l’évaporation de l’échantillon sur une période de 24 heures.
- Action d’agitation idéale pour les plaques de microtitration
- Agitateur incubateur combiné
- Performances optimisées pour minimiser l’évaporation des échantillons
- Affichage numérique de la température et de la vitesse Minuteur intégré
- Plateforme rétractable pour un chargement et un déchargement faciles
Spécification
Spécification
| Orbite | 16 mm |
| Vitesse de rotation | 250 à 1 250 tr/min |
| Alimentation électrique | 230 V, 50/60 Hz, 250 W |
| Tension | 230 V |
| Plage de températures (métrique) | 7°C à 60°C |
| Puissance | 250 W |
| Capacité | 4 x Microtitre Plates or 2 x Micro Tube Racks |
| Type de produit | Incubateur à agitation |
| Plage de températures (impériale) | 44.6°F to 140°F |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Afficher plus |