Learn More
Cole-Parmer™ SI-200 Series Stuart™ Microplate Shaking Incubator
Code produit. p-200003977
Click to view available options
Modèle:
SI505
SI505/IQOQ
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11986458
Marque: Cole-Parmer™ 7952010
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
The SI-200 Series Stuart™ Microplate Shaking Incubator is specifically designed to mix small volumes of liquid in a temperature-controlled environment.
Conçu spécifiquement pour combiner un incubateur de laboratoire de paillasse avec l’action de mélange spécifique requise pour les plaques de microtitration.
L’agitation est idéale pour mélanger les plaques de microtitration, combinant une action à grande vitesse comprise entre 250 et 1250 tr/min avec une course serrée de 1,5 mm. Le SI505 a un contrôle indépendant de la vitesse et de la température afin d’éviter tout ajustement accidentel de la température. La vitesse est contrôlée par microprocesseur et définie via le panneau de commande LED numérique. L’unité intègre également un minuteur polyvalent, qui peut être réglé de 1 seconde à 9 jours.
La température de l’incubateur peut être réglée via le panneau de commande numérique à LED, à une température ambiante comprise entre 7°C et 60°C. Fourni avec des plateaux d’eau en acier inoxydable stratégiquement situés dans l’unité pour maintenir une humidité pouvant atteindre 80 %, réduisant ainsi considérablement l’évaporation de l’échantillon sur une période de 24 heures.
  • Action d’agitation idéale pour les plaques de microtitration
  • Agitateur incubateur combiné
  • Performances optimisées pour minimiser l’évaporation des échantillons
  • Affichage numérique de la température et de la vitesse Minuteur intégré
  • Plateforme rétractable pour un chargement et un déchargement faciles
Spécification
Orbite 16 mm
Vitesse de rotation 250 à 1 250 tr/min
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz, 250 W
Tension 230 V
Plage de températures (métrique) 7°C à 60°C
Puissance 250 W
Capacité 4 x Microtitre Plates or 2 x Micro Tube Racks
Type de produit Incubateur à agitation
Plage de températures (impériale) 44.6°F to 140°F
Fréquence 50/60 Hz
Profondeur (impériale) intérieure 1 ft.
Profondeur (métrique) 405 mm
Profondeur (métrique) intérieure 300 mm
Dimensions (L x l x H) 30 x 30.7 x 19 cm
Hauteur (impériale) 0.6 ft.
Hauteur (métrique) 430 mm
Hauteur (métrique) intérieure 190 mm
Longueur (impériale) 1 ft.
Longueur (métrique) 30 cm
Largeur (impériale) 1 ft.
Largeur (métrique) 361 mm
Largeur (métrique) intérieure 307 mm
Modèle SI505
Affichage Numérique
À utiliser avec (application) Cell Culture Applications
À utiliser avec (équipement) Microplaques
Nbre de positions 4