Learn More
Sibutramine EP Impureté B, Mikromol™
Code produit 18080000
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18080000 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18080000 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0991.050025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Sibutramine EP Impureté B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau (1RS)-1-(1-(3-Chlorophenyl)cyclobutyl)-N,N,3-trimethylbutan-1-amine Hydrochloride
CAS 2727060-96-8
Noms d’analytes ou de composants (1RS)-1-(1-(3-Chlorophenyl)cyclobutyl)-N,N,3-trimethylbutan-1-amine Hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C17 H26 Cl N . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme (1RS)-1-[1-(3-Chlorophenyl)cyclobutyl]-N,N,3-trimethylbutan-1-amine Hydrochloride, Sibutramine Hydrochloride Monohydrate Imp. B (Pharmeuropa) as Hydrochloride, Sibutramine Related Compound B as Hydrochloride, Sibutramine Hydrochloride Monohydrate Impurity B, Sibutramine Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C17H26ClN.ClH/c1-13(2)11-16(19(3)4)17(9-6-10-17)14-7-5-8-15(18)12-14;/h5,7-8,12-13,16H,6,9-11H2,1-4H3;1H
SMILES Cl.CC(C)CC(N(C)C)C1(CCC1)c2cccc(Cl)c2
Nom IUPAC 1-[1-(3-clorofenil)ciclobutil]-N,N,3-trimetilbutan-1-amina;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 316.31
Quantité 25 mg
Poids de la formule 315.1521 g/mol