Learn More
Bohlender™ Dessiccateur SICCO™ Big Star
Click to view available options
Volume (métrique):
156 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
- La porte à fermeture magnétique avec joint en caoutchouc circulaire est parfaitement ajustée et protège le contenu de toute contamination
- Cadre en aluminium renforcé avec panneaux en verre acrylique
- Pieds antidérapants en caoutchouc
- Hygromètre électronique facile à lire
- Étagères à hauteur variable en acier inox
- Étagères télescopiques
- Plateau de dessiccant
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Verre acrylique PMMA, cadre en aluminium |
| Type de produit | Dessiccateur sans vide |
| Volume (métrique) | 156 L |