Learn More
Wesbart™ Side Access Freezer Rack
Click to view available options
Capacité:
Boîtes (16)
Boîtes (20)
Boîtes (24)
Dimensions (L x l x H):
560 x 140 x 235 mm
560 x 140 x 339 mm
565 x 140 x 280 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
ULT freezer racks for upright freezers to store boxes
Spécification
Spécification
| Type de produit | Freezer Rack |
| Description | Aluminum Side Access Rack |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité | Boîtes (20) |
| Forme | Rectangular |
| Empilables | Oui |
| Stérilité | Non stérile |
| Dimensions (L x l x H) | 565 x 140 x 280 mm |
| Hauteur (métrique) | 280 mm |