Learn More
Endecotts™ Stainless Steel Test Sieve, 100 mm dia.
Click to view available options
Porosité:
38 μm
45 μm
63 μm
75 μm
90 μm
106 μm
1,18 mm
150 μm
1,7 mm
180 μm
212 μm
2,36 mm
300 μm
3,35 mm
4 mm
500 μm
5,6 mm
6,7 mm
710 μm
8 mm
850 μm
11,2 mm
13,2 mm
16 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Full height test sieves provide all types of laboratory sampling and particle size analysis. Endecotts™ Stainless Steel Test Sieves, 100 mm dia. comply with ISO 3310-1 / BS410 standards.
- Cadre de précision en acier inoxydable (garantit un emboîtement constant)
- Maille en acier inox
- Ouverture précise conforme aux normes ISO 3310-1 / BS410
- Filet naturel (écoulement libre de l’échantillon)
- Totalement étanche (aucune crevasse susceptible de perdre du matériau)
- Maillage uniformément tendu (assure une analyse précise)
- Bord sûr (le grand rayon le rend confortable à manipuler)
- Numéro de série (assure une traçabilité complète)
Spécification
Spécification
| Porosité | 4 mm |
| Certifications/Conformité | ISO 3310-1 / BS410 |
| Hauteur (métrique) | Full |
| Diamètre (métrique) externe | 100 mm |
| Matériau de la monture | Acier inoxydable |
| Mesh Material | Acier inoxydable |