Learn More
Uvex™ Gilet de signalisation 4-LG 7973 - Jaune
Code produit 17240301 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Moyen
X-Large
2XL
3XL
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
17240301 Moyen 1 pièce
17250301 X-Large 1 pièce
17260301 2XL 1 pièce
17270301 3XL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17240301 Fournisseur Uvex™ Code fournisseur 1732410
Expédition estimée: 11-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
All that is essential is that everyone can be seen despite the poor visibility. The high-visibility clothing from the uvex protection flash collection uses bright reflective strips. And of course the cargo trousers and softshell jackets with their optimum fit can also be seen in daylight
  • Couleur : jaune signalisation / orange signalisation
  • Matière : 65 % polyester, 35 % élasthanne, env. 245 g/m²²
  • Protection active par système de fibre optique horizontal et vertical
  • Velcro Fermeture pour une fermeture rapide du gilet dans le VT
  • Avec interrupteur pour activer et basculer entre 3 modes d’éclairage
  • Normes : EN ISO 20471, Classe 1
  • Remarque : Veuillez toujours conserver la batterie
  • Tailles : M à 3XL. Supplément grandes tailles : à partir de la taille XXL + 10 %.
  • Entretien : lavage : 60 °C, sans chlore, ne convient pas au sèche-linge, repassage 2 points
  • Nettoyage : P Taille : M à 3XL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de bouchon Scratch
Type de produit Gilet haute visibilité
Couleur Orange
Dimensions Moyen
Matériau Maille en polyester
Épaisseur (métrique) 140 g/m²