Learn More
Uvex™ Gilet de signalisation 4-LG 7973 - Jaune
Code produit 17270301 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Moyen
X-Large
2XL
3XL
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensions Unit Size
17270301 3XL 1 pièce
17240301 Moyen 1 pièce
17250301 X-Large 1 pièce
17260301 2XL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17270301 Supplier Uvex™ Supplier No. 1732414
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.00€
    18.24€ / 1 pièces
    Économisez 116.76€
    86% de réduction
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Tout ce qui est essentiel, c’est que tout le monde soit visible malgré la faible visibilité. Les vêtements haute visibilité de la uvex collection flash de protection utilisent des bandes réfléchissantes vives. Et bien sûr, les pantalons cargo et vestes softshell, à leur coupe optimale, sont également visibles en plein jour
  • Couleur : jaune signalisation / orange signalisation
  • Matière : 65 % polyester, 35 % élasthanne, env. 245 g/m²²
  • Protection active par système de fibre optique horizontal et vertical
  • Velcro Fermeture pour une fermeture rapide du gilet dans le VT
  • Avec interrupteur pour activer et basculer entre 3 modes d’éclairage
  • Normes : EN ISO 20471, Classe 1
  • Remarque : Veuillez toujours conserver la batterie
  • Tailles : M à 3XL. Supplément grandes tailles : à partir de la taille XXL + 10 %.
  • Entretien : lavage : 60 °C, sans chlore, ne convient pas au sèche-linge, repassage 2 points
  • Nettoyage : P Taille : M à 3XL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de bouchon Scratch
Type de produit Gilet haute visibilité
Couleur Orange
Dimensions 3XL
Matériau Maille en polyester
Épaisseur (métrique) 140 g/m²