Learn More
Uvex™ Gilet de signalisation 8960-Jaune 100 %PES
Code produit 17256651 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Moyen
Grand
X-Large
2XL
3XL
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
17256651 Moyen 1 pièce
17266651 Grand 1 pièce
17276651 X-Large 1 pièce
17286651 2XL 1 pièce
17296651 3XL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17256651 Fournisseur Uvex™ Code fournisseur 8937310
Réapprovisionnez votre laboratoire
Utilisez le code promo 28007
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 11-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
All that is essential is that everyone can be seen despite the poor visibility. The high-visibility clothing from the uvex protection flash collection uses bright reflective strips. And of course the cargo trousers and softshell jackets with their optimum fit can also be seen in daylight
  • Matériau : 100 % polyester / maille, veste de sécurité en polyester / maille avec espace pour la fixation du logo.
  • Bande Velcro, 2 bandes réfléchissantes circonférentielles dans la zone du torse, bandes réfléchissantes sur les épaules pour une meilleure visibilité en position courbée, liserés en bordure, application de logo possible (position : arrière)
  • Certifié conforme à la norme EN 20471 X2
  • Taille : M (50/52) - XXXL (66/68)
  • Instructions d’entretien : Lavable à 40°C, cycle doux (max. 25 lavages), ne pas ajouter de chlore, ne pas repasser, nettoyage à sec : P (max. 20 cycles de nettoyage), ne pas sécher au sèche-linge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de bouchon Scratch
Type de produit Gilet haute visibilité
Couleur Jaune
Dimensions Moyen
Matériau Polyester
Épaisseur (métrique) 140 g/m²