Learn More
SymLine™ Boîtes de signaux
Code produit. 15302352 Tous les produits SCAT Europe Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
3 m
3 m
55 mm
55 mm
86 mm
Type de produit:
Boîte de signaux T1
Boîte de signaux T5
Signalbox T1
Type de bouchon:
Type R.-U.
Type UE
Type É.-U.
Comprend:
5 entrées de capteurs et 6 sorties libres de potentiel
Alarme en cas d’état vide
Alarme à l’état complet
Kit de capteurs de disques, T1, alarme à l’état vide
T1 avec 1 entrée de capteur et 1 sortie sans potentiel
T5 avec 5 capteurs de niveau de remplissage à disque
T5 avec 5 entrées de capteur et 6 sorties sans potentiel
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15302352
Marque: SymLine™ 108125
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Surveillez deux niveaux de remplissage simultanément. Idéal pour l’intégration dans les meubles de laboratoire avec la boîte de signaux intégrée SymLine™.
  • Méthode intelligente de changer le récipient d’élimination sans interrompre l’écoulement
  • Les LED et le bruiteur acoustique vous avertissent avant que le niveau de remplissage des récipients de prélèvement atteigne la hauteur critique
  • Lorsque le conteneur est modifié, l’alerte peut être désactivée via le nouveau pavé tactile
Spécification
Type de produit Signalbox T1
À utiliser avec (équipement) SCAT™ Sensors and Safety Waste Caps
Longueur (impériale) 7.1 in.
Longueur (métrique) 3 m
Type de bouchon Type UE
Dimensions 180 x 105 x 55 mm
Tension 220/230 V
À utiliser avec (application) Monitoring Filling Levels
Comprend 5 entrées de capteurs et 6 sorties libres de potentiel