Learn More
SymLine™ Boîtes de signaux
Code produit. 15447864
Click to view available options
Longueur (métrique):
3 m
3 m
55 mm
55 mm
86 mm
Type de produit:
Boîte de signaux T1
Boîte de signaux T5
Signalbox T1
Type de bouchon:
Type R.-U.
Type UE
Type É.-U.
Comprend:
5 entrées de capteurs et 6 sorties libres de potentiel
Alarme en cas d’état vide
Alarme à l’état complet
Kit de capteurs de disques, T1, alarme à l’état vide
T1 avec 1 entrée de capteur et 1 sortie sans potentiel
T5 avec 5 capteurs de niveau de remplissage à disque
T5 avec 5 entrées de capteur et 6 sorties sans potentiel
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15447864
Marque: SymLine™ 108087
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Surveillez deux niveaux de remplissage simultanément. Idéal pour l’intégration dans les meubles de laboratoire avec la boîte de signaux intégrée SymLine™.
  • Méthode intelligente de changer le récipient d’élimination sans interrompre l’écoulement
  • Les LED et le bruiteur acoustique vous avertissent avant que le niveau de remplissage des récipients de prélèvement atteigne la hauteur critique
  • Lorsque le conteneur est modifié, l’alerte peut être désactivée via le nouveau pavé tactile
Spécification
Type de produit Boîte de signaux T1
À utiliser avec (équipement) SCAT™ Sensors and Safety Waste Caps
Longueur (impériale) 7.1 in.
Longueur (métrique) 55 mm
Type de bouchon Type UE
Dimensions 180 x 105 x 55 mm
Tension 24 V
Ampérage 2 A
À utiliser avec (application) Surveillance des niveaux de remplissage
Hauteur (métrique) 105 mm
Comprend T1 avec 1 entrée de capteur et 1 sortie sans potentiel
Largeur (métrique) 180 mm