Learn More
SymLine™ Boîtes de signaux
Click to view available options
Longueur (métrique):
3 m
3 m
55 mm
55 mm
86 mm
Type de produit:
Boîte de signaux T1
Boîte de signaux T5
Signalbox T1
Type de bouchon:
Type R.-U.
Type UE
Type É.-U.
Comprend:
5 entrées de capteurs et 6 sorties libres de potentiel
Alarme en cas d’état vide
Alarme à l’état complet
Kit de capteurs de disques, T1, alarme à l’état vide
T1 avec 1 entrée de capteur et 1 sortie sans potentiel
T5 avec 5 capteurs de niveau de remplissage à disque
T5 avec 5 entrées de capteur et 6 sorties sans potentiel
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Méthode intelligente de changer le récipient d’élimination sans interrompre l’écoulement
- Les LED et le bruiteur acoustique vous avertissent avant que le niveau de remplissage des récipients de prélèvement atteigne la hauteur critique
- Lorsque le conteneur est modifié, l’alerte peut être désactivée via le nouveau pavé tactile
Spécification
Spécification
| Type de produit | Boîte de signaux T1 |
| À utiliser avec (équipement) | SCAT Sensors and Safety Waste Caps |
| Longueur (métrique) | 3 m |
| Type de bouchon | Type É.-U. |
| Dimensions | 180 x 105 x 55 mm |
| Tension | 110 V |
| À utiliser avec (application) | Monitoring Filling Levels |
| Comprend | Alarme en cas d’état vide |